Learn More
Tocris Bioscience™ Org 24598, >98%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30000938 10 mg 10 miligramos
30001362 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000938 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4447/10
Inhibitor of GlyT1; derivative of Org 24598 (Cat. No. 4035).
Potent and selective inhibitor of the glial glycine transporter GlyT1b (IC50 = 6.9 nM). Displays negligible activity at GlyT-2, adrenoreceptors, dopamine, 5HT receptors and noradrenaline, dopamine, 5HT and GABA transporters (pIC50 < 4). Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372198-97-5
Fórmula molecular C19H20F3NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-N-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-glycine
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 10mM in water with gentle warming and to 100mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.36
Pureza >98%
Peso molecular 367.368
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.