missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ORF73/HHV8 Antibody (LN53), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585701
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585701 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585701 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP122767B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

ORF73/HHV8 Monoclonal antibody specifically detects ORF73/HHV8 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ORF73/HHV8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon LN53
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen HHV 8, Human Herpes Virus 8, Kaposi's sarcoma associated herpes virus, KSHV
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to the latent nuclear antigen-1 molecule of HHV8.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 935114
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.