Learn More
MedChemExpress Orexin B, rat, mouse
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.11% |
| CAS | 202801-92-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 2936.4 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 16.67 mg/mL (5.68 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Rat orexin B∣ Orexin B (mouse) |