Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orexin B, Human
Code produit 15436729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad unitSize
15436729 0,5 mg 0.50 miligramo
15446729 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15436729 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65110.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Orexin is a neuropeptide that modulates the energy and metabolism balance. The effects of orexin are mediated by one of the two G protein-coupled receptors, orexin receptor 1 or 2. OXRs are expressed in oxinergic projection areas of the brain and regulate food intake by reducing systemic and brain signals that drive over-eating. Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human orexin receptor 1, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 70% homology with the rat and mouse gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Especie Human
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 2899.33
Tipo de producto Orexin B, human
Cantidad 0,5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Sensibilidad Light sensitive
Secuencia Arg-Ser-Gly-Pro-Pro-Gly-Leu-Gln-Gly-Arg-Leu-Gln-Arg-Leu-Leu-Gln-Ala-Ser-Gly-Asn-His-Ala-Ala-Gly-Ile-Leu-Thr-Met-NH2
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.