Learn More
Orexin 2 Receptor Agonist, MedChemExpress
Código de producto. 16477586
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477586 100 mg 100 miligramos
16463697 50 mg 50 miligramos
16440188 5 mg 5 miligramos
16417728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19320
MedChemExpress Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Orexin 2 Receptor Agonist is a potent (EC50 on OX2R is 23 nM) and OX2R-selective (OX1R/OX2R EC50 ratio is 70) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orexin 2 Receptor Agonist
CAS 1796565-52-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H34N4O5S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (54.54 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C)=C1)NCCNC2=CC(NS(C3=C(OC)C=CC(C4=CC(C(N(C)C)=O)=CC=C4)=C3)(=O)=O)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 586.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 586.7
Porcentaje de pureza 99.75%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation