Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 662 100x Límite de acción 100-200 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311700 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311700 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000662AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
CAS 57960-19-7, 122453-73-0, 68359-37-5, 52315-07-8, 1596-84-5, 62-73-7
Nombres de analitos o componentes Acequinocyl∣Chlorfenapyr∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Dichlorvos∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Oxamyl∣Piperonyl butoxide∣Pyrethrins
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Acequinocyl 200 μg/mL∣Piperonyl butoxide 200 μg/mL