Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 6600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 600 μg/mL∣Chlorpyrifos 600 μg/mL∣Diazinon 600 μg/mL∣Dichlorvos 600 μg/mL∣Dimethoate 600 μg/mL∣Ethoprophos 600 μg/mL∣Malathion 600 μg/mL∣Naled 600 μg/mL∣Parathion-methyl 600 μg/mL∣Phosmet 600 μg/mL |