Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 476 600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Fenpyroximate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| CAS | 134098-61-6, 57960-19-7, 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8, 188425-85-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-Fenpyroximate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Boscalid∣Chlorfenapyr∣Etoxazole∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣MGK 264∣Piperonyl butoxide∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (E)-Fenpyroximate 600 μg/mL∣Acequinocyl 600 μg/mL∣Acetamiprid 600 μg/mL∣Azoxystrobin 600 μg/mL∣Bifenazate 600 μg/mL∣Boscalid 600 μg/mL∣Chlorfenapyr 600 μg/mL∣Etoxazole 600 μg/mL∣Fludioxonil 600 μg/mL∣Imidacloprid 600 μg/mL∣Kresoxim-methyl 600 μg/mL∣Metalaxyl 600 μg/mL∣MGK 264 600 μg/mL∣Piperonyl butoxide 600 μg/mL∣Spiromesifen 600 μg/mL∣Spirotetramat 600 μg/mL∣Spiroxamine 600 μg/mL∣Trifloxystrobin 600 μg/mL |