Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 4600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| CAS | 63-25-2, 1563-66-2, 500008-45-7, 74115-24-5, 1596-84-5, 72490-01-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Clofentezine∣Daminozide∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Propoxur∣Tebuconazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Carbaryl 600 μg/mL∣Carbofuran 600 μg/mL∣Chlorantraniliprole 600 μg/mL∣Clofentezine 600 μg/mL∣Daminozide 600 μg/mL∣Fenoxycarb 600 μg/mL∣Imazalil 600 μg/mL∣Myclobutanil 600 μg/mL∣Paclobutrazol 600 μg/mL∣Propiconazole 600 μg/mL∣Propoxur 600 μg/mL∣Tebuconazole 600 μg/mL |