Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 3600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| CAS | 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aldicarb 600 μg/mL∣Fipronil 600 μg/mL∣Flonicamid 600 μg/mL∣Hexythiazox 600 μg/mL∣Methiocarb 600 μg/mL∣Methomyl 600 μg/mL∣Oxamyl 600 μg/mL∣Pyridaben 600 μg/mL∣Thiacloprid 600 μg/mL∣Thiamethoxam 600 μg/mL |