Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 3600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314520 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314520 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000233AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
CAS 116-06-3, 120068-37-3, 158062-67-0, 78587-05-0, 2032-65-7, 16752-77-5
Nombres de analitos o componentes Aldicarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Methiocarb∣Methomyl∣Oxamyl∣Pyridaben∣Thiacloprid∣Thiamethoxam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Flonicamid 593.9 μg/mL∣Pyridaben 593.9 μg/mL∣Fipronil 600.4 μg/mL∣Oxamyl 600.4 μg/mL∣Hexythiazox 600.8 μg/mL∣Methiocarb 600.8 μg/mL∣Aldicarb 602.6 μg/mL∣Methomyl 604.3 μg/mL∣Thiacloprid 604.3 μg/mL∣Thiamethoxam 610.4 μg/mL