Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 3 100x AL 100-200 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Diazinon∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣MGK 264∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Prallethrin∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 135410-20-7, 131860-33-8, 149877-41-8, 82657-04-3, 63-25-2, 1563-66-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Diazinon∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣MGK 264∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Prallethrin∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | MGK 264 isomer B 7.5 μg/mL∣MGK 264 isomer A 12.5 μg/mL∣Acetamiprid 20 μg/mL∣Azoxystrobin 20 μg/mL∣Bifenazate 20 μg/mL∣Bifenthrin 20 μg/mL∣Carbaryl 20 μg/mL∣Carbofuran 20 μg/mL∣Chlorantraniliprole 20 μg/mL∣Chlorpyrifos 20 μg/mL∣Clofentezine 20 μg/mL∣Diazinon 20 μg/mL∣Dimethoate 20 μg/mL∣Ethoprophos 20 μg/mL∣Etoxazole 20 μg/mL∣Fenoxycarb 20 μg/mL∣Imazalil 20 μg/mL∣Malathion 20 μg/mL∣Metalaxyl 20 μg/mL∣Methiocarb 20 μg/mL∣MGK 264 20 μg/mL∣Myclobutanil 20 μg/mL∣Parathion-methyl 20 μg/mL∣Permethrin 20 μg/mL∣Phosmet 20 μg/mL∣Prallethrin 20 μg/mL∣Propoxur 20 μg/mL∣Pyridaben 20 μg/mL∣Spinosad 20 μg/mL∣Spiromesifen 20 μg/mL∣Spirotetramat 20 μg/mL∣Thiacloprid 20 μg/mL∣Thiamethoxam 20 μg/mL∣Trifloxystrobin 20 μg/mL |