Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 2 100x AL 100-200 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acephate∣Aldicarb∣Boscalid∣Etofenprox∣Fipronil∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Methomyl∣Naled∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Spiroxamine∣Tebuconazole |
| CAS | 134098-61-6, 71751-41-2, 30560-19-1, 116-06-3, 188425-85-6, 80844-07-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-Fenpyroximate∣Abamectin∣Acephate∣Aldicarb∣Boscalid∣Etofenprox∣Fipronil∣Fludioxonil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Methomyl∣Naled∣Paclobutrazol∣Propiconazole∣Spiroxamine∣Tebuconazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (E)-Fenpyroximate 40 μg/mL∣Acephate 40 μg/mL∣Aldicarb 40 μg/mL∣Boscalid 40 μg/mL∣Etofenprox 40 μg/mL∣Fipronil 40 μg/mL∣Fludioxonil 40 μg/mL∣Imidacloprid 40 μg/mL∣Kresoxim-methyl 40 μg/mL∣Methomyl 40 μg/mL∣Paclobutrazol 40 μg/mL∣Propiconazole 40 μg/mL∣Spiroxamine 40 μg/mL∣Tebuconazole 40 μg/mL∣Abamectin 50 μg/mL∣Naled 50 μg/mL |