Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 2-100 AL 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Fenpyroximate∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl |
| CAS | 134098-61-6, 60-51-5, 13194-48-4, 80844-07-1, 153233-91-1, 72490-01-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-Fenpyroximate∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264 isomer A∣MGK 264 isomer B∣Myclobutanil∣Parathion-methyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | MGK 264 isomer B 30 μg/mL∣MGK 264 isomer A 70 μg/mL∣(E)-Fenpyroximate 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |