Learn More
Mezcla de pesticidas de Oregón 1600 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abamectin∣Spinosad |
| CAS | 71751-41-2, 168316-95-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Abamectin∣Spinosad |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Abamectin 600 μg/mL∣Spinosad 600 μg/mL |