Learn More
Sulfato de orciprenalina, LoGiCal
Código de producto. 30459917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459917 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459917 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0148.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaproterenol hemisulfate
CAS 5874-97-5
Nombres de analitos o componentes Metaproterenol hemisulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C11 H17 N O3 . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1), 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-isopropylaminoethane sulfate, Alotec, Alupent, Astmopent, Metaprel, Metaproterenol hemisulfate, Metaproterenol sulfate, Metaproterenol sulfate (2:1) (salt), Novasmasol, Orciprenaline sulfate, Orciprenaline sulfate (2:1) (salt), Th 152, dl-Metaproterenol sulfate, dl-Orciprenaline sulfate, Bis[5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzene-1,3-diol] sulfate, Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (+/-)-Orciprenaline sulfate, 3,5-Dihydroxy-alpha-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol sulfate (2:1) (salt)
Fórmula InChI InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 5-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,3-diol;ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 520.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.2091 g/mol