Learn More
Monohidrato de orcinol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10459180 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10459180 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10459180 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0351/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 6153-39-5
Punto de fusión 56°C
Color Beige
Punto de ebullición 290°C
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular C7H10O3
Número MDL 149092
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
Clave InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato
Peso molecular (g/mol) 142.154
PubChem CID 3083941
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orcinol monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.