Learn More
Monohidrato de orcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745231 100 g Frasco de vidrio 100 g
10664792 25 g Frasco de vidrio 25 g
10125303 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129551000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6153-39-5 | C7H8O2·H2O | 142.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-39-5
Fórmula molecular C7H8O2·H2O
Peso molecular (g/mol) 142.15
Número MDL MFCD00149092
Clave InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orcinol monohydrate
Punto de fusión 56.0°C to 61.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 290.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 882
Índice Merck 14, 6864
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless to light brown
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orcinol monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.