Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orcinol |
| Color | Claro a blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽98% |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.2 |
| Porcentaje de pureza | 99.6% |
| Forma física | Polvo |