Learn More
Orcinol, 99,6%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11438130 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11438130 5 g
11448130 10 g
11458130 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438130 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210250605
CAS 63939-65-1
Fórmula molecular C11H19IN2O
Peso molecular (g/mol) 322.19
Clave InChI VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo oxotremorine m, oxotremorine-m, 3h oxotremorine-m, n,n,n-trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-yn-1-aminium, trimethyl-4-2-oxopyrrolidin-1-yl but-2-ynyl azanium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl-2-butyn-1-aminium, 2-butyn-1-aminium, n,n,n-trimethyl-4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, chembl23957, spectrum_001982, tocris-1067
PubChem CID 3027782
Nombre IUPAC yoduro de trimetil-[4-(2-oxopirrolidin-1-il)but-2-inil]azanio
SMILES C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orcinol
Color Claro a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 99.6%
Forma física Powder