Learn More
Orcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924681 100 g Frasco de vidrio 100 g
10637211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10517562 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416581000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 504-15-4
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002291
Clave InChI OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Orcinol
Punto de fusión 105.0°C to 110.0°C
Color Marrón rosáceo a gris rosáceo
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 159°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,6959
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orcinol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..