Learn More
Grant Instruments™ Baño con agitación lineal y orbital OLS Aqua Pro
Código de producto. 15345802
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
9mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
15345802 9mm cada uno
1 options
Código de producto. 15345802 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor OLS26
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.21€
    4301.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1419.21€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El mecanismo patentado de agitación orbital y lineal combinadas del OLS26 permite la optimización de la aireación y la mezcla de fuerzas de corte para obtener resultados reproducibles.
  • De +5 °C por encima de temperatura ambiente a 99 °C
  • Funciona hasta 0 °C con la refrigeración de accesorios
  • Temporizador y preajustes
  • Grifo de drenaje y tapa transparente
  • Modelos de 120 V y 230 V disponibles
  • Intensidad de agitación ajustable y velocidad hasta 200 rpm
  • Bandeja universal y tapa de policarbonato incluidas de serie
  • OLS26 combina agitación orbital y lineal ajustable en un baño
  • Excelente rendimiento de temperatura con estabilidad y uniformidad a ± 0,1 °C
  • Calibración de usuario de dos puntos para optimizar la precisión
  • Cambio sencillo entre el movimiento orbital y lineal: solo hay que girar la bandeja portadora 180 grados
  • Mecanismo de agitación discreto que maximiza el área de trabajo
  • Inserción y extracción sencilla de las bandejas de agitación, incluso cuando están cargadas
  • Amplia gama de bandejas de agitación de accesorios para una sujeción segura de los recipientes más utilizados
  • Pantalla doble que muestra la temperatura y la velocidad de agitación
  • Intensidad y velocidad de agitación ajustables
  • Alarma de temperatura alta definida por el usuario y desconexión
  • Protección avanzada contra arranque/funcionamiento en seco
  • Temporizador de cuenta atrás de 1 a 999 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 9mm
Intervalo de velocidad De 20 a 200 rpm (dependiendo de la carga)
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 99 °C (de 0 °C a 99 °C con accesorios de refrigeración)
Admite 26 L
Tipo de producto Baño con agitación lineal y orbital
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 210,2 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C
Uniformidad de temperatura A 70 °C ± 0,1 °C
Fondo (métrico) 565 mm
Altura (métrico) 325 mm
Anchura (métrico) 335 mm
Modelo Grant Instruments OLS Aqua Pro Orbital
Incluye Baño agitador, bandeja agitadora universal, tapa de policarbonato