Learn More
Orbifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orbifloxacin |
| CAS | 113617-63-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H20 F3 N3 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Orbifloxacin, 1-Cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-5,6,8-trifluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','rel-, 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-5,6,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','cis-, CP 104354, Orbax, Posatex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+ |
| SMILES | C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-ciclopropil-7-[(3R,5S)-3,5-dimetilpiperazin-1-il]-5,6,8-trifluoro-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 395.38 |
| Mostrar más |