Learn More
Orbifloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16478506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478506 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0915
MedChemExpress Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Orbifloxacin is a synthetic broad-spectrum fluoroquinolone antibiotic which is approved for use in dogs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orbifloxacin
Forma física Solid
CAS 113617-63-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CP-104354
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (15.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C(F)=C(F)C(N4C[C@H](C)N[C@H](C)C4)=C3F)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 395.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.38
Porcentaje de pureza 99.36%