Learn More
Orantinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474018 10 mg 10 miligramos
16420377 50 mg 50 miligramos
16415016 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10517
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
MedChemExpress Orantinib (SU6668; TSU-68) is a multi-targeted receptor tyrosine kinase inhibitor with Kis of 2.1 μM, 8 nM and 1.2 μM for Flt-1, PDGFRβ and FGFR1, respectively.
Orantinib (SU6668
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orantinib
Forma física Powder
CAS 252916-29-3
Color Deep Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SU6668 TSU-68
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (90.22 mM)
SMILES CC1=C(/C=C2C3=CC=CC=C3NC/2=O)NC(C)=C1CCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 310.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.35
Porcentaje de pureza 98.18%