Learn More
Spectrum™ Labs Pares de tapones ponderados y estándar de polipropileno naranja/blanco
Código de producto. 11570910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11570910 20 Paq. paquete de 20
1 options
Código de producto. 11570910 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 132753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    283.00€ / paquete de 20
    Ahorro 35.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se pueden utilizar junto con un tapón regular para lograr una posición vertical de los tubos de diálisis, aumentando la tasa de diálisis
Se pueden utilizar junto con un tapón regular para lograr una posición vertical de los tubos de diálisis, aumentando la tasa de diálisis. El tapón de polipropileno contiene una barra de acero inoxidable con revestimiento de fluorocarbono lavado con ácido incrustada en el reverso. No debe usarse con tubos de éster de celulosa o PVDF.
Especificaciones
Tipo de producto Pares de tapones estándar y ponderados
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Pares de tapones estándar y ponderados
Color Naranja/Blanco
Método de esterilización Esterilizable en autoclave
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 121 °C
Cantidad 20 Paq.
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de diálisis de RC de grado estándar