Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Juego de almohadillas de nutrientes de suero naranja y filtro de membrana cuadriculado, pH 3,2
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
- Guía de validación disponible
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Manipulación sencilla
- Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
- Para la detección y recuento de microorganismos tolerantes al ácido en bebidas, agua y materias primas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Formato | Disco de tamaño de poro de 0,8 μm |
| Tipo de medios | Suero de naranja (pH de 3,2) |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | Microorganismos tolerantes a ácidos |
| Color de rejilla | Blanco |
| Tipo de empaquetado | Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa |
| Tamaño de poro | 0,8 μm |
| Cantidad | 100/paq. |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |