Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Almohadilla de nutrientes de suero naranja y filtro de membrana cuadriculado, pH 5,5
Código de producto. 15902510 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Código de producto.
15902510 Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
1 options
Código de producto. 15902510
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 1409450RDN
Almohadillas de medios deshidratados en placas de Petri, preesterilizadas, con filtros de membrana adecuados para un control de calidad microbiológica económico y que ahorra tiempo.
  • Almohadillas de nutrientes con membranas cuadriculadas
  • Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
  • Conformidad con las normas y referencias internacionales
  • Guía de validación disponible
  • Muy versátil - múltiples aplicaciones
  • Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
  • Manipulación sencilla
  • Membranas adecuadas para usar con dispensador e.motion
  • Para la detección y recuento de microorganismos tolerantes al ácido en bebidas, agua y materias primas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Formato Disco de tamaño de poro de 0,45 μm
Tipo de medios Suero de naranja (pH de 5,5)
Esterilidad Estéril
Clase de organismo diana Microorganismos tolerantes a ácidos
Color de rejilla Negro
Tipo de empaquetado Filtro de membrana envuelto individualmente para usar con dispensador, placas con almohadilla de nutrientes 10 x 10/bolsa
Tamaño de poro 0,45 μm
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 50 mm