Learn More
Bochem™ Taburete de plástico naranja
Código de producto. 10122511
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Diámetro de base (métrico):
450 mm
Altura (métrico):
420 mm
Material:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Diámetro de base (métrico) Altura (métrico) Material Tamaño de la unidad
10122511 Naranja 450 mm 420 mm Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 10122511 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8003
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Hecho de plástico. El taburete de plástico naranja Bochem™ mantiene los accesorios al alcance de la mano.
  • Control de seguridad GS
Especificaciones
Tipo de producto Taburete
Color Naranja
Diámetro de base (métrico) 450 mm
Diámetro (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 420 mm
Cantidad 1 unidad
Material Plástico