Learn More
KARTELL Manguera naranja K32
Código de producto. 10745972
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10745972 10 mm 10 metros
10429951 6 mm 10 metros
10368461 8 mm 10 metros
10440142 12 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10745972 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0386700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.30€
    70.77€ / 10 metros
    Ahorro 9.53€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
La manguera naranja K32 es útil para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media.
Goma roja. Útiles para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media. Disponible en diferentes tamaños desde Kartell Código de artículo 0386000 a 0386800. Temperatura: +70 °C/-35 °C SH. A60 +/- 5
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,39 in
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 0,55 in, 14 mm
Longitud global (imperial) 32,81 in
Longitud global (métrico) 10 m
Esterilidad No estéril
Color Naranja
Tipo de producto Manguera de goma