Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja II
Código de producto. 10677411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677411 25 g Frasco de vidrio 25 g
10330724 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677411 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 416560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 633-96-5 | C16H11N2NaO4S | 350.324 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 633-96-5
Fórmula molecular C16H11N2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 350.324
Número MDL MFCD00011657
Clave InChI IGQFKZCLTLAWLO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Orange 7, C.I. 15510, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 44135675
Nombre IUPAC sodio; 4-[2-(2-oxonaftaleno-1-ilideno)hidrazinil]benzenesulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange II
Punto de fusión 164.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 0.93 to 0.98 (P-15/P+15)
Certificación com. de tinción bio. Pass
Contenido de tinte 85% min.
Beilstein 16, 274
Índice Merck 15, 6953
Información de solubilidad Solubility in water: 116g/L (30°C).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 480 to 486nm (c=0.01 g/l, H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.32
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Azul a verde
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Orange(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.