Learn More
Naranja G, grado técnico, TRC
Código de producto. 30420380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30420380 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30420380 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO670600250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Orange 10
CAS 1936-15-8
Fórmula molecular C16 H10 N2 O7 S2 . 2 Na
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,3-Naphthalenedisulfonic acid','7-hydroxy-8-(phenylazo)-','disodium salt (9CI), 2-Naphthol-6,8-disulfonic acid','1-phenylazo-','disodium salt (6CI), C.I. Acid Orange 10 (7CI), C.I. Acid Orange 10','disodium salt (8CI), 1-(Phenylazo)-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 1370 Orange, Acid Crystal Orange, Acid Fast Orange EGG, Acid Fast Orange G, Acid Fast Orange GG, Acid Leather Orange G, Acid Leather Orange KG, Acid Leather Orange PGW, Acid Lightfast Orange, Acid Orange 10, Acid Orange 2G, Acid Orange 2GL, Acid Orange EGG, Acid Orange G, Acid Orange G 100, Acid Orange G Crystal, Acid Orange GG, Acid Orange Lightfast, Acidal Fast Orange, Acilan Orange GX, Amacid Crystal Orange, Amacid Light Orange G, Anadurm Orange A-G, Apocid Orange 2G, Atul Acid Crystal Orange G, Brasilan Orange 2G, Bucacid Fast Orange G, C.I. 16230, C.I. Food Orange 4, Calcocid Fast Light Orange 2G, Certicol Orange GS, Cetil Light Orange GG, Colacid Orange G, Colocid Orange 2G, Colorosacid Orange 10, Concorde Acid Orange L-GX, Crystal Orange 2G, Crystal Orange G, D and C Orange No. 3, Dinacid Crystal Orange G, Dolkwal Orange G, Duasyn Acid Orange GG, Dyacid Orange G, Dynacid Orange 2G, Egacid Orange GG, Eniacid Light Orange G, Erio Fast Orange AS, Fabracid Orange FL, Fast Acid Orange G, Fast Light Orange G, Fast Light Orange GA-CF, Fenazo Light Orange 2G, Food Orange 4, Food Orange GG, Hexacol Orange G, Hexacol Orange GG Crystals, Hidacid Fast Orange G, Hispacid Fast Orange 2G, Indacid Crystal Orange, Kemacid Crystal Orange G, Keyacid Orange 2G, Kiton Fast Orange G, Light Orange G, Multacid Orange 2G, Naphthalene Fast Orange 2G, Naphthalene Fast Orange 2GS, Naphthazine Orange 2G, Neelicol Orange G, Neklacid Fast Orange GG, Orange 2G, Orange BPC, Orange G, Orange G II, Orange GBPC, Orange GG, Pacid Orange G 10, Sandolan Fast Orange E-GL, Sandolan Orange E-GL, Solar Light Orange GX, Straight Orange G, Tertracid Light Orange G, Triacid Light Orange 2G, Vicoacid Orange IJ, Victacid Orange IJ, Vondacid Light Orange 2G, Water Orange 145924, Wool Orange 2G, Wool Orange G, Xylene Fast Orange G
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3ccccc3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;7-hidroxi-8-[(E)-fenildiazenil]naftaleno-1,3-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 452.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.9725