Learn More
Sal sódica G naranja, pura, Fisher Chemical
Código de producto. 10030270 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10030270 25 g Tarro de cristal 25 GR
1 options
Código de producto. 10030270 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0275/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 141°C
CAS 1936-15-8
Color Naranja
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Número MDL MFCD00012457
Sinónimo orange g, 7-hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid, sodium e-7-hydroxy-8-phenyldiazenyl naphthalene-1,3-disulfonate
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC ácido (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-1,3-disulfónico; sodio
Peso molecular (g/mol) 452.36
PubChem CID 131850556
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.35g/mol
Envase Tarro de cristal