Learn More
Sal sódica de naranja G, MP Biomedicals
Código de producto. 11442582 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11442582 100 g
11432582 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442582 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215178780
CAS 1936-15-8
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.36
Número MDL MFCD00012457
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo Acid orange 10, 7- hydroxy-8- phenylazo-1, 3- naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 131850556
Nombre IUPAC disodio (8Z)-7-oxo-8-(2-fenilhidrazina-1-ilideno)-7,8-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G Sodium Salt
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.4
Cantidad 100 g