Learn More
Melford Solución de colorante de carga naranja-G 6X
Descripción
Colorante de carga concentrado 6X para aplicaciones de biología molecular.
Colorante de carga concentrado 6X para aplicaciones de biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Orange-G Loading Dye 6 x Solution |
| CAS | 7732-18-5, 1936-15-8, 56-81-5 |
| Notas de grado de pureza | Molecular Biology |
| Cantidad | 25 mL |