Learn More
Colorante de carga naranja G (6X), a base de glicerol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403309 25 mL 25 ml
15413309 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60562.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Gel loading dye used in molecular biology protocolsThe 6X Orange DNA Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is recommended for the analysis of small DNA molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Colorante de carga en gel utilizado en los protocolos de biología molecular. El colorante de carga de ADN naranja 6X se utiliza para preparar marcadores de ADN y muestras para cargarlas en geles de agarosa o poliacrilamida. Se recomienda para el análisis de pequeñas moléculas de ADN.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Contiene: 0,25 % de naranja-G y un 30 % de glicerol en agua desionizada en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G loading dye
Nombre de nota glycerol based
Concentración 6X
Información de solubilidad Soluble in water.
Color Naranja
Cantidad 25 mL
Forma física Líquido