Learn More
Naranja G, grado de electroforesis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
15415059 25 g 25 g
15425059 100 g 100 g
15435059 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 15415059
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62743.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Tinción de colágeno para tejido conectivo
Collagen stain for connective tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1936-15-8
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.36
Número MDL MFCD00012457
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo C.I. 16230; Acid Orange 10
PubChem CID 131850556
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G
Beilstein 4120705
Información de solubilidad Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC disodio (8Z)-7-oxo-8-(2-fenilhidrazina-1-ilideno)-7,8-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.38
Grado Electroforesis
Color Rojo a naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo