Learn More
Coroante de carga naranja G/azul (6X), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424369 10 mL 10 ml
15434369 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61877.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Orange G/blue loading dye (6X) is used for loading DNA samples into gel electrophoresis wells and tracking migration during electrophoresis. It is used in used in molecular biology protocols. It is also used in nucleic acid gel electrophoresis & blotting. It is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de carga naranja G/azul (6X) se utiliza para cargar muestras de ADN en pocillos de electroforesis en gel y para realizar un seguimiento de la migración durante la electroforesis. Se utiliza en protocolos de biología molecular. También se utiliza en la electroforesis en gel de ácido nucleico y blotting. Se utiliza para preparar marcadores de ADN y muestras para su carga en geles de agarosa o poliacrilamida.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Contiene: 0,25 % de naranja-G, 0,25 % de azul de bromofenol, 0,25 % de xileno cianol FF, 15 % de Ficoll, 30 mm de EDTA en agua desionizada en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G/blue loading dye
Concentración 6X
Información de solubilidad Not miscible in water.
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido