Learn More
Colorante naranja G/azul (6X), Thermo Scientific™
Código de producto. 15474539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474539 10 mL 10 ml
15484539 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62098.AB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G/blue dye
Concentración 6X
Cantidad 10 mL
Forma física Líquido