Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja G, +85 %, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10742081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742081 25 g Frasco de vidrio 25 g
10286950 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742081 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229820250
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1936-15-8
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.36
Número MDL MFCD00012457
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
Nombre IUPAC ácido (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-1,3-disulfónico; sodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G
Contenido de tinte 85.0% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 85+%
Beilstein 16, 300
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Naranja a naranja-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo