Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja G
Código de producto. 10371691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10371691 10 g Frasco de vidrio 10 g
10248433 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371691 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 416550100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1936-15-8 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1936-15-8
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.36
Número MDL MFCD00012457
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
PubChem CID 131850556
Nombre IUPAC ácido (8Z)-7-oxo-8-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-1,3-disulfónico; sodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Orange G
Punto de fusión 141.0°C
Nombre de nota Pure
Beilstein 16, 300
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.35
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g