Learn More
Oralith Brilliant Pink R, Grado Técnico, TRC
Código de producto. 30418967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418967 500 mg
30427721 250 mg
30416946 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO670605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2379-74-0
Fórmula molecular C18 H10 Cl2 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 393.31
Sinónimo 6-Chloro-2-(6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)-4-methylbenzo[b]thiophen-3(2H)-one, 6,6'-Dichloro-4,4'-dimethyl-[δ2,2'(3H,3'H)-bibenzo[b]thiophene]-3,3'-dione, 11484 Red, 5,5'-Dichloro-3,3'-dimethyl-thioindigo, 6,6'-Dichloro-4,4'-dimethylthioindigo, Ahcovat Pink FFD, Ahcovat Printing Pink FF, Amanthrene Pink FF, Amanthrene Pink FFD, Amanthrene Pink FFWP, C.I. 73360, C.I. Pigment Red 181, C.I. Vat Red 1, Calcoloid Pink FFC, Calcoloid Pink FFD, Calcoloid Pink FFRP, Calcoloid Printing Pink FFE, Calcophyl Red FF, Calophyl Pink ZFF, Chemithrene Brilliant Pink R, Ciba Brilliant Pink FR, Ciba Brilliant Pink R, Ciba Pink FF, D and C Red No. 30, D&C Red 30, D&C Red 30, Daltolite Pink FF, Durindone Pink FF, Durindone Pink FF-FA, Durindone Printing Pink FF, Fast Pink Y, Fenanthren Brilliant Pink R, Fenanthren Pink R Spura, Fenidon Pink R, Helanthrene Brilliant Pink R, Helanthrene Pink R, Helindon Pink CN, Helindon Pink R, Helindone Pink CN, Hostavat Brilliant Pink R, Indanthren Brilliant Pink R, Indanthren Brilliant Pink RB, Indanthren Brilliant Pink RP, Indanthren Brilliant Pink RS, Indanthren Brilliant Rose R, Indanthrene Brilliant Pink R, Indanthrene Pink R, Japan Red 226, Lithosol Fast Pink SVP, Mikethrene Brilliant Pink R, Nihonthrene Brilliant Pink R, Nyanthrene Brilliant Pink R, Oracet Pink RF, Oralith Brilliant Pink R, Palanthrene Brilliant Pink R, Paradone Brilliant Pink R, Permanent Pink, Pigment Red 181, Pink FFT, Red No. 226, Romantrene Brilliant Pink FR, Sandothrene Brilliant Pink R, Sanyo Threne Brillant Pink IR, Solanthrene Brilliant Pink F-R, Solanthrene Brilliant Pink R, Solanthrene Brilliant Pink RF, Sulfanthrene Pink FFD, Thioindigo Brilliant Pink Zh, Thioindigo Brilliant Pink ZhP, Tina Brilliant Pink R, Tyrian Brilliant Pink I-R, Vat Pink FF, Vat Pink R, Vat Printing Pink FF, Vat Red 1
Nombre IUPAC (2E)-6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-oxo-1-benzotiofén-2-ilideno)-4-metil-1-benzotiofeno-3-una
SMILES Cc1cc(Cl)cc2S\C(=C/3\Sc4cc(Cl)cc(C)c4C3=O)\C(=O)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material VAT Red 1
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H10Cl2O2S2/c1-7-3-9(19)5-11-13(7)15(21)17(23-11)18-16(22)14-8(2)4-10(20)6-12(14)24-18/h3-6H,1-2H3/b18-17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.9499