Learn More
OR-486, TRC
Código de producto. 30418112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418112 50 mg 50 miligramos
30419880 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO67050050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7659-29-2
Fórmula molecular C6 H4 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 200.11
Sinónimo 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol, Entacapone Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 3,5-dinitrobenceno-1,2-diol
SMILES Oc1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dinitrobenzene-1,2-diol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4N2O6/c9-5-2-3(7(11)12)1-4(6(5)10)8(13)14/h1-2,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0069