Learn More
Hirschmann™ opus™ Valoración
Código de producto. 11328871
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11328871 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11328871 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9582010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2604.00€
    1924.00€ / paquete de 1
    Ahorro 680.00€
    26% Descuento
En stock
Garantiza una precisión excelente durante la dispensación en serie. El dispensador está diseñado para dispensar mediante motor directamente desde la botella de reactivo.
  • Control electrónico y titulación de volúmenes
  • También hay una ventana de protección de la luz para el bloque de válvulas incluido en el contenido de la entrega
  • Pantalla táctil TFT con menú fácil de usar
  • Memoria de métodos para nueve procedimientos de valoración diferentes con almacenamiento de todos los ajustes
  • Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin pérdida de reactivos
  • Rotación libre
  • Materiales excelentes y junta de pistón fiable, incluso en el caso de entornos problemáticos
  • USB y interfaz RS232 para conexión a PC
  • Posible integración en procedimientos automatizados
  • Certificado de conformidad
  • Disponibles en tres volúmenes diferentes
Especificaciones
Exactitud 0.6%
Tipo de producto Titulación electrónica en botella
Descripción opus™ Titulación, titulación motorizada en la parte superior del frasco con sistema de recirculación de reactivos
Volumen (métrico) 10 mL
Pantalla Pantalla táctil TFT
Para utilizar con (equipo) Frasco
Incluye Tipo de enchufe: UE, EE. UU., Reino Unido; 3 adaptadores de rosca (A32, A38, S40)
Incrementos 0.01 mL
Precisión 0.2%
Cantidad 1 unidad
Tensión 240 V