Learn More
Hirschmann™ Plataforma del sistema Opus™
Código de producto. 10105103
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10105103 2000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10105103 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9586001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.15€
    169.01€ / paquete de 1
    Ahorro 86.14€
    33% Descuento
En stock
Para un trabajo fiable con las unidades Opus y una sujeción segura de todos los frascos de laboratorio de hasta 2000 ml.
  • Color gris
  • Para frascos de hasta 2000 ml de capacidad y 135 mm de diámetro
  • Superficie de depósito antideslizante
  • Incluye guía de cable
  • Accesorio
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (métrico) 2000 ml
Para utilizar con (equipo) Unidad de control Opus
Para utilizar con (aplicación) Sujeción segura de frascos
Incluye Guía de cable
Tipo Plataforma del sistema