Learn More
Hirschmann™ Interruptor de pedal Opus™
Código de producto. 10401731
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10401731 Negro, azul cada uno
1 options
Código de producto. 10401731 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9564002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.30€
    86.90€ / paquete de 1
    Ahorro 45.40€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Un interruptor de pedal para activar la dispensación y la valoración.
  • Permite el funcionamiento manos libres
  • Programación de interruptor variable
  • Accesorio
  • Adecuado para los dispensadores y unidades de valoración Opus™
  • Cable de conexión incluido
Especificaciones
Color Negro, azul
Para utilizar con (equipo) Dispensadores y unidades de valoración Opus
Para utilizar con (aplicación) Funcionamiento manos libres
Incluye Cable de conexión
Tipo Llave de pie