Learn More
Hirschmann™ Valorador opus™
Descripción
- Control electrónico y dispensación de volúmenes
- También hay una ventana de protección de la luz para el bloque de válvulas incluido en el contenido de la entrega
- El impulso de valoración activado por el motor permite obtener una ruptura de gotas a partir de 10 μl para determinar la precisión
- Sistema de recirculación de medios para una ventilación rápida y sencilla sin perder reactivos
- Rotación libre
- Pantalla táctil TFT con menú fácil de usar
- Memoria de métodos para nueve procedimientos de valoración diferentes con almacenamiento de todos los ajustes
- Interfaz USB y RS232 para conexión a PC
- Posible integración en procedimientos automatizados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT |
| Volumen de la muestra (métrico) | 50 mL |
| Tensión | 100/240 V |