Learn More
Optovin, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001622 50 mg 50 miligramos
30001602 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001622 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4901/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reversible photoactive TRPA1 activator
Reversible photoactive TRPA1 activator. Stimulates human TRPA1 channels in vitro and enables repeated photoactivation of motor behaviors in wild-type zebrafish (EC50 = 2 μM) and mice, in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348575-88-2
Fórmula molecular C15H13N3OS2
Peso molecular (g/mol) 315.409
Clave InChI YISGMOZSGOGYOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo optovin, cbmicro_018200, 5e-5-2,5-dimethyl-1-pyridin-3-ylpyrrol-3-yl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one, 5-2,5-dimethyl-1-pyridin-3-ylpyrrol-3-yl methylidene-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
PubChem CID 2890284
Nombre IUPAC 5-[(2,5-dimethyl-1-pyridin-3-ylpyrrol-3-yl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
SMILES CC1=CC(=C(N1C2=CN=CC=C2)C)C=C3C(=O)NC(=S)S3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Optovin
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.41
Porcentaje de pureza >99%