Learn More
Optovin, MedChemExpress
Código de producto. 16495986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495986 100 mg 100 miligramos
16451557 50 mg 50 miligramos
16435368 10 mg 10 miligramos
16408087 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12809
MedChemExpress Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Optovin is a reversible photoactivated TRPA1 ligand that enables light-mediated neuronal excitation. Optovin activates TRPA1 via structure-dependent photochemical reactions with redox-sensitive cysteine residues.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Optovin
CAS 348575-88-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3OS2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 37 mg/mL (117.31 mM)
SMILES O=C1NC(S/C1=C\C2=C(C)N(C3=CC=CN=C3)C(C)=C2)=S
Peso molecular (g/mol) 315.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.41
Porcentaje de pureza 96.47%
Grado Research
Forma física Solid