Learn More
Thermo Scientific™ Disco de optoquina (disco P)
Código de producto. 11903842
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
1 cartucho/pack
5 cartuchos/pack
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de empaquetado unitSize
11903842 1 cartucho/pack 50 PCS
11429858 5 cartuchos/pack paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11903842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DD0001T
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
El disco de optoquina Thermo Scientific™ Oxoid se utiliza para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae.
Aviso sobre pedidos:
5 μg. 50 discos/cartucho. 1 carro/paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agentes antimicrobianos Optoquina (clorhidrato de etilhidrocupreína)
Concentración 5µg
Tipo de producto Media Broth
Tipo de prueba Diferenciación de Streptococcus pneumoniae de otros estreptococos
Material Papel
Tipo de empaquetado 1 cartucho/pack
Cantidad 50 discos/cartucho
Especie Streptococcus pneumoniae